Få mere at vide
Natriumdecylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30134162
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134162 5 g
30136845 10 g
30009077 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2245955G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-87-0
Molekylær formel C10H21O4SNa
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Synonym Avirol 110, Compound 132D, DSS, DSS (Surfactant), Decyl Sulfate Sodium Salt;Emal 3F, Pentrone DN, Polystep B 25, SDeS, Sodium Capryl Sulfate, Sodium Decyl Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate Decyl Ester, Sodium n-Decyl Sulfate, Sulfochem NADS, Sulfotex 110;
IUPAC navn natrium; decylsulfat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Decyl Sulfate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formel vægt 260.1058