Få mere at vide
Natrium D-glucuronat monohydrat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium D-glucuronate monohydrate |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4218577 |
| IUPAC navn | natrium;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoat;hydrat |
| Formel vægt | 234.14 (216.14 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | Ubedømt |