Få mere at vide
Sodium D-glucuronate monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11338865
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338865 5 g 5g
11348865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13985.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207300-70-7 | C6H11NaO8 | 234.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207300-70-7
Molekylær formel C6H11NaO8
Molekylvægt (g/mol) 234.14
MDL nummer MFCD00151051
InChI nøgle ICQRTPLATMRWJI-UHFFFAOYNA-M
Synonym d-glucuronic acid sodium salt hydrate, glv8d2bupd, unii-glv8d2bupd, sodium d-glucuronate, sodium d-glucuronate monohydrate, sodium glucuronate hydrate jan, sodium 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate, sodium-d-glucuronate, d-glucuronic acid sodium salt
PubChem CID 24892836
SMIL O.[Na+].OC(C=O)C(O)C(O)C(O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium D-glucuronate monohydrate
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Mængde 5 g
Beilstein 4218577
IUPAC navn natrium-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoathydrat
Formel vægt 234.14 (216.14 Anhydrous)
Procent renhed 99%