Få mere at vide
Natrium D-glukonat, TRC
Artikelnummer. 17948014
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948014 5 g
17957194 100 g
17967194 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17948014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6340005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-07-1
Molekylær formel C6H11NaO7
Molekylvægt (g/mol) 218.14
Synonym Sodium Gluconate, D-Gluconic acid, sodium salt (1:1) (ACI), D-Gluconic acid, monosodium salt (9CI), Gluconic acid, monosodium salt, D- (8CI), BVD Addicrete, Clewat GL, Disparlight DV, EMF 1240, GL-P, GL-P (gluconate), Glonsen, Glucon SGA 60, Gluconic acid monosodium salt, Gluconic acid sodium salt, Helshas A, Monosodium gluconate, Pasexon 100T, PMP Sodium Gluconate, Resitard P 608A, Sodium D-gluconate, Sodium gluconate, Sunmorl N 60S
IUPAC navn Natriumglukonat
SMIL [Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium gluconate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Formel vægt 218.0402
Procent renhed >95%