Få mere at vide
Natrium D-gluconat, 97%
Artikelnummer. 11408703
Skift visning
Mængde:
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408703 10 kg 10000g
11498693 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10464.0C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218,137 g/mol
Natrium D-gluconat er en god chelator ved alkalisk pH, med chelateringsevne relativt bedre end EDTA, NTA og andre chelatorer. Det har en bred vifte af industrielle anvendelser, som omfatter tekstilfarvning, vandbehandlinger, trykning og som rengøringsmiddel til glasflasker. Det finder også anvendelse som afrustningsmiddel i metallurgi og som additiv i cement. Det bruges i fødevarer som bitterhedshæmmer og som elektrolytefterfylder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium D-gluconat er en god chelator ved alkalisk pH, med chelateringsevne relativt bedre end EDTA, NTA og andre chelatorer. Det har en bred vifte af industrielle anvendelser, som omfatter tekstilfarvning, vandbehandlinger, trykning og som rengøringsmiddel til glasflasker. Det finder også anvendelse som afrustningsmiddel i metallurgi og som additiv i cement. Det bruges i fødevarer som bitterhedshæmmer og som elektrolytefterfylder.
Opløselighed
Meget opløselig i vand; tungtopløselig i alkohol; uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Generelt er det stabilt, ikke-ætsende, ikke-giftigt, let biologisk nedbrydeligt og uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-07-1
Molekylær formel C6H11NaO7
Molekylvægt (g/mol) 218.137
MDL nummer MFCD00064210
InChI nøgle UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC navn natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium D-gluconate
Smeltepunkt ∽206 °C (dekomponering)
Mængde 10 kg
Beilstein 3919651
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand; sparsomt opløseligt i alkohol; uopløseligt i æteren.
Formel vægt 218.14