Få mere at vide
Sodium D-Gluconate-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium D-Gluconate-13C6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| Formel vægt | 224.06 |