Få mere at vide
Natriumcyclopentadienid, 2-3 mil. i THF
Artikelnummer. 11326389
Skift visning
Mængde:
0.1 mol
0.5 mol
Pakningsstørrelse:
0.1mol
0.5mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326389 0.1 mol 0.1mol
11336389 0.5 mol 0.5mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088300.JQ
 Begrænset vare
På lager
Reagens til fremstilling af metallocener | CAS: 4984-82-1 | C5H5Na | 88,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4984-82-1
Molekylær formel C5H5Na
Molekylvægt (g/mol) 88.085
MDL nummer MFCD00012161
InChI nøgle JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
PubChem CID 21915903
IUPAC navn natrium;cyclopenta-1,3-dien
SMIL C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyclopentadienide
Farve Pink til rød
Tæthed 0.938 g/mL
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Lugt Ether-lignende
Mængde 0.1 mol
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 88.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2 to 3M in THF
Fysisk form Væske