Få mere at vide
Natriumcyclamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17934426
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17934426 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17934426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0678.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumcyclamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyclamate
CAS 139-05-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium cyclamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 N O3 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, sodium salt (1:1), Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC navn natrium; N-cyclohexylsulfamat
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Mængde 250 mg
Formel vægt 201,0436 g/mol