Få mere at vide
Natriumcyclamat, 99%
Artikelnummer. 10762475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762475 50 g Plastflaske -
10413185 250 g Plastflaske 250g
10015263 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389280500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-05-9
Molekylær formel C6H12NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 201.22
MDL nummer MFCD00003827
InChI nøgle UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
IUPAC navn natrium;N-cyclohexylsulfamat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyclamate
Farve Hvid
pH 5,5 til 7,5 (10% soln.)
Flammepunkt >200 °C
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H12NNaO3S
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 200 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i ether og benzen
Formel vægt 201.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyclamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /