Få mere at vide
Natriumcyclamat, 98 %
Artikelnummer. 11422958
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422958 5000 g 5000g
11412958 250 g 250g
11402958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18666.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201,22 g/mol
Sodium Cyclamate er et kunstigt sødestof og er 30 gange så meget som saccharose. Det er meget udbredt i pickles, kryddersauce, kager, kiks, brød, is, frossen sugekop, ispinde, drikkevarer og så videre, med en maksimal mængde på 0,65 g/kg. For det andet bruges det i konfekt med en maksimal mængde på 1,0 g/kg. For det tredje bruges det i appelsinskal, konserveret blomme, tørret arbutus og så videre, med den største mængde på 8,0 g/kg. Det bruges også i kosmetik- og medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Sodium
Cyclamate er et kunstigt sødemiddel og er 30 gange så meget som ′saccharose. Det er meget udbredt i pickles, kryddersauce, kager, kiks, brød, is, frossen sugekop, ispinde, drikkevarer og så videre, med en maksimal mængde på 0,65 g/kg. For det andet bruges det i konfekt med en maksimal mængde på 1,0 g/kg. For det tredje bruges det i appelsinskal, konserveret blomme, tørret arbutus og så videre, med den største mængde på 8,0 g/kg. Det bruges også i kosmetik- og medicinalindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand (≥10
g/100 ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-05-9
Molekylær formel C6H12NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 201.22
MDL nummer MFCD00003827
InChI nøgle UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyclamate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5000 g
Beilstein 4166868
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (>=10g/100 ml ved 20 °C).
IUPAC navn natrium;N-cyclohexylsulfamat
Formel vægt 201.22
Procent renhed 98%