Få mere at vide
Natriumcyanoborohydrid, TRC
Artikelnummer. 30416240
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30416240 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30416240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61550010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Cyanoborohydride
CAS 25895-60-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel CH3BNNa
Mængde 10 g
Synonym Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].[BH3-]C#N
IUPAC navn natrium; cyanoboranuide
Molekylvægt (g/mol) 62.84
Formel vægt 63.0256
Procent renhed >95