Få mere at vide
Natriumcyanoborohydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cyanoborohydride |
| CAS | 25895-60-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | CH3BNNa |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].[BH3-]C#N |
| IUPAC navn | natrium; cyanoboranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.84 |
| Vis mere |