missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Cyanoborohydride, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15896550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896550 25 g
15886550 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15896550 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8180530025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25895-60-7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Cyanoborohydride
Smeltepunkt 241°C to 243°C
Mængde 25 g
Tæthed 1.12 g/cm3 at 28°C
MDL nummer MFCD00003516
Synonym Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate, Sodium cyanoborohydride
Molekylvægt (g/mol) 62.84
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.