Få mere at vide
Natriumcyanoborohydrid, 95%
Artikelnummer. 15432977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432977 25 g 25g
11410960 5 g 5g
11400960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087839.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selektivt reduktionsmiddel for aldehyder, ketoner, oximer ∣ CAS: 25895-60-7 ∣ CH3BNNa ∣ 62,84 g/mol
Selektivt reducerende middel for aldehyder, ketoner, oximer, enaminer. Reduktiv animation af ketoner, aldehyder. Reduktiv alkylering af aminer, hydraziner Natriumcyanoborohydrid bruges som reagens, der involveres i den reduktive aminering af aldehyder, ketoner, oximer og enaminer. Det bruges også til reduktiv alkylering af aminer og hydraziner. Det fungerer som katalysator i fremstillingen af phenolatbroet dilanthan(III)-kompleks. Derudover anvendes det i omdannelsen af iminer til aminer. Det spiller en vigtig rolle i den reduktive deoxygenering af ketoner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Fugtfølsom; Meget brandfarlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25895-60-7
Molekylær formel CH3BNNa
Molekylvægt (g/mol) 62.84
MDL nummer MFCD00003516
InChI nøgle CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMIL [Na+].[BH3-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanoborohydride
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Analyseprocentområde 95%
Tæthed 1,20 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, THF, methanol Opløselig i vand, diglyme, tetrahydrofuran og methanol. Let opløselig i dimethylsulfoxid. Uopløselig i diethylether.
IUPAC navn natrium;cyanobor(1-)
Formel vægt 62.84
Procent renhed 95%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanotrihydridoborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanotrihydridoborate