Få mere at vide
Natriumcyanoborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400960
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400960
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087839.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective Reducing Agent For Aldehydes, Ketones, Oximes | CAS: 25895-60-7 | CH3BNNa | 62.84 g/mol
Selektivt reduktionsmiddel til aldehyder, ketoner, oximer, enaminer. Reduktiv animation af ketoner, aldehyder. Reduktiv alkylering af aminer, hydraziner Natriumcyanoborhydrid bruges som et reagens involveret i den reduktive aminering af aldehyder, ketoner, oximer og enaminer. Det bruges også til reduktiv alkylering af aminer og hydraziner. Det fungerer som en katalysator ved fremstillingen af phenolat-brokoblet dilanthan(III)-kompleks. Derudover bruges det til omdannelse af iminer til aminer. Det spiller en vigtig rolle i den reduktive deoxygenering af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fugt følsom; Meget brandfarlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25895-60-7
Molekylær formel CH3BNNa
Molekylvægt (g/mol) 62.84
MDL nummer MFCD00003516
InChI nøgle CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMIL [Na+].[BH3-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanoborohydride
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether.
IUPAC navn natriumcyanoboranuid
Formel vægt 62.84
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanotrihydridoborate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Mention de danger
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium cyanotrihydridoborate
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis