Få mere at vide
Natriumcyanoborohydrid, 1M-opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10113354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113354 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10386694 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10113354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    635.83 DKK / 100ml
    Spare 49.17 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25895-60-7 ∣ CH3BNNa ∣ 62,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanoborohydride
Navn note 1M-løsning i THF
CAS 25895-60-7, 109-99-9
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Flammepunkt -18 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Udseende Klar farveløs opløsning
Specifik vægtfylde 0.915
Tæthed 0.9150g/mL
Molekylær formel CH3BNNa
Lineær formel NaBH3CN
MDL nummer MFCD00003516
Merck Index 15, 8742
Synonym sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i methanol; opløselig i thf, 372g/L, ved 28 °C, 410 g/L ved 46 °C, 422 g/L ved 62 °C, opløselig i diglyme 176 g/L ved 25 °C, let opløselig i ethanol, uopløselig i ether, benzen, hexan
InChI nøgle CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[BH3-]C#N
IUPAC navn natrium;cyanobor(1-)
Molekylvægt (g/mol) 62.84
PubChem CID 20587905
Formel vægt 62.84
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanoborohydride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.