Få mere at vide
Natriumcyanoborodeuterid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cyanoborodeuteride |
| CAS | 25895-62-9 |
| Molekylær formel | C 2H3 B N . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Borate(1-)','(cyano-κC)trihydro-d3-','sodium (1:1)','(T-4)- (ACI), Borate(1-)','(cyano-C)trihydro-d3-','sodium','(T-4)- (ZCI), Borate(1-)','(cyano-κC)trihydro-d3-','sodium','(T-4)- (9CI), Borate(1-)','cyanotrihydro-d3-','sodium (8CI), Hydride-d','boron complex (ZCI), Sodium cyanotrideuterioborate, Sodium Cyanoborodeuteride |
| InChI formel | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3; |
| SMIL | [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N |
| IUPAC navn | natrium; Cyano(trideuterio)boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.86 |
| Formel vægt | 66.0445 |