Få mere at vide
Natriumcyanoborodeuterid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cyanoborodeuteride |
| CAS | 25895-62-9 |
| Molekylær formel | C 2H3 B N . Na |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H][B-]([2 H])([2 H])C#N |
| IUPAC navn | natrium; Cyano(trideuterio)boranuide |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.86 |
| Formel vægt | 66.0445 g/mol |
| Procent renhed | 97 atom % D, min 96% Chemical Purity |