Få mere at vide
Natriumcyanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanosodium |
| CAS | 143-33-9 |
| Molekylær formel | C N Na |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/CN.Na/c1-2; |
| SMIL | [Na]C#N |
| IUPAC navn | Cyanosodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 49.007 |
| Formel vægt | 48.993 |