Få mere at vide
Sodium Cyanide, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1496°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cyanide |
| Smeltepunkt | 563°C |
| Mængde | 50 kg |
| MDL nummer | MFCD00003523 |
| Synonym | Sodium cyanide, Sodium cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 49.01 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.6 g/cm3 at 20°C |