Få mere at vide
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Artikelnummer. 15645220 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645220 5 g Poly Bottle 5g
15625220 100 g Poly Bottle 100g
15635220 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645220 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 3809705G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn sodium;cyanide
SMIL [Na+].[C-]#N
Specifications
Kogepunkt 1500°C
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanide
Smeltepunkt 563.7°C
Farve White
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Mængde 5 g
Lineær formel NaCN
FN nummer UN1689
Beilstein 3587243
Opløselighedsinformation In water 49g/L at 20°C
Formel vægt 49.01g/mol
Procent renhed 97%
Emballage Poly Bottle
Udseende Crystalline powder or granules or chunks
Damptryk 1mmHg (817°C)
Tæthed Vapor Density: 1.7 (vs air)