Få mere at vide
Natriumcyanid, granulat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11640222
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11640222 50 g 50g
11496790 250 g 250g
11398006 1000 g 1000g
11486790 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11640222 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13278.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumcyanid bruges som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser og cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Derudover anvendes det til fumigation, elektroplettering, udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyanationsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsbetingelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumcyanid bruges som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser og cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Derudover anvendes det til fumigation, elektroplettering, udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyanationsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsbetingelser.
Opløselighed
Opløselig i vand, ammoniak, methanol og ethanol. Let opløselig i dimethylformamid. Uopløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærk
Hygroskopisk. Opbevar ikke syrer i nærheden. Uforenligt med stærke oxiderende midler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt ∼1500 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanide
Smeltepunkt 563 °C
Navn note Granuler
Fysisk form Granuler
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.61
Lineær formel NaCN
FN nummer UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ammoniak, methanol og ethanol. Let opløselig i dimethylformamid. Uopløseligt i dimethylsulphoxid.
Formel vægt 49.01
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanide