Få mere at vide
Natriumcyanid, granulat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486790
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486790 1000 g 1000g
11640222 50 g 50g
11496790 250 g 250g
11398006 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11486790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13278.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumcyanid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser og cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som en katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Desuden bruges det til gasning, galvanisering, udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyaneringsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcyanid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser og cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som en katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Desuden bruges det til gasning, galvanisering, udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyaneringsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsbetingelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ammoniak, methanol og ethanol. Lidt opløseligt i dimethylformamid. Uopløseligt i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Må ikke opbevares i nærheden af syrer. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt ∼1500°C
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanide
Smeltepunkt 563°C
Navn note granules
Mængde 1000 g
Lineær formel NaCN
FN nummer UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Opløselighedsinformation Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formel vægt 49.01
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.61