Få mere at vide
Sodium Cyanide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478800 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10478800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3480/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kogepunkt 1497°C
Smeltepunkt 562°C
CAS 143-33-9
Farve White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CNNa
MDL nummer MFCD00003523
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[C-]#N
IUPAC navn sodium iminomethanide
Molekylvægt (g/mol) 49.01
PubChem CID 8929
Formel vægt 49g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1 hPa 817
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.