Få mere at vide
Natriumcyanid, ACS-reagens, ≥95,0%, Solstice
Artikelnummer. 15691750 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15691750 500 g Polyflaske 500g
15671750 100 g Polyflaske 100g
15681750 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15691750 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 205222500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
ACS reagens,≥ 95,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt 1407 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium Cyanide
Smeltepunkt 563 °C
Farve Farveløs
pH 11 til 12 (49g/L ved 25 °C)
Mængde 500 g
Lineær formel NaCN
FN nummer UN1689
Beilstein 3587243
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 49,01g/mol
Procent renhed ≥95.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Polyflaske
Udseende Krystaller
Damptryk 1 mmHg (817 °C)
Tæthed 1,6 g/kubikcentimeter; Dampdensitet: 1,7 (vs. luft)