Få mere at vide
Natriumcyanid, ACS-reagens,≥ 95,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681750
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15681750 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15671750 100 g Poly Bottle 100g
15691750 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15681750 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2052222.5KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
ACS reagens,≥ 95,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt 1407°C
Kemisk navn eller materiale Sodium Cyanide
Smeltepunkt 563°C
Farve Farveløs
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NaCN
FN nummer UN1689
Beilstein 3587243
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 49.01g/mol
Procent renhed ≥95.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Crystals
Damptryk 1mmHg (817°C)
Tæthed 1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)