Få mere at vide
Natriumcyanid, ACS, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326449
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326449 100 g 100g
11306449 500 g 500g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11326449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012137.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumcyanid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser, cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som en katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Desuden bruges det til gasning, til galvanisering og til udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyaneringsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt ca 1500°C
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanide
Smeltepunkt 563°C
Navn note For analysis ACS
Farve Grå
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 95% min.
Beilstein 3587243
Opløselighedsinformation Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formel vægt 49.01
Grad ACS
Lugt Weak, characteristic
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 1.61 g/mL