Få mere at vide
Natriumcyanid, ACS, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306449
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306449 500 g 500g
11326449 100 g 100g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11306449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012137.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumcyanid bruges som udgangsmateriale til fremstilling af Reissert-forbindelser, cyanogenbromid, cyanurchlorid og cyanogenchlorid. Det fungerer som katalysator for aminolyse af estere til primære amider. Derudover anvendes det til fumigation, elektroplettering og til udvinding af guld og sølv i mineindustrien. I organisk syntese er det involveret i cyanationsreaktionen af alkylhalogenider under faseoverførselsforhold.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Molekylær formel CNNa
Molekylvægt (g/mol) 49.01
MDL nummer MFCD00003523
InChI nøgle MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC navn natrium; cyanid
SMIL [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Kogepunkt ca. 1500 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanide
Smeltepunkt 563 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Grå
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Lugt Svag, karakteristisk
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 95% min.
Tæthed 1.61 g/mL
Beilstein 3587243
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ammoniak, methanol og ethanol. Let opløselig i dimethylformamid. Uopløseligt i dimethylsulphoxid.
Formel vægt 49.01
Procent renhed ≥95 %
Grad ACS