Få mere at vide
Natriumcyanid, 98%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1497,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium cyanide |
| Smeltepunkt | 562,0 °C |
| CAS | 143-33-9 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | CNNa |
| Lineær formel | NaCN |
| MDL nummer | MFCD00003523 |
| Synonym | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 370 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium cyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.