Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1497,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium cyanide |
| Smeltepunkt | 562,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| CAS | 143-33-9 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulært krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97% min. (Argentometri) |
| Molekylær formel | CNNa |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium cyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.