Få mere at vide
Natriumcyanat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cyanate |
| CAS | 917-61-3 |
| Molekylær formel | CNNaO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C#N |
| IUPAC navn | natrium; cyanat |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.01 |
| Formel vægt | 64.9878 |