Få mere at vide
Natriumcyanat, 95%
Beskrivelse
Natriumcyanat er en ideel nukleofil, og disse nukleofile egenskaber gør det til et væsentligt bidrag til stereospecificiteten i visse reaktioner, såsom i produktionen af chiral oxazolidon. Natriumcyanat er et nyttigt reagens til fremstilling af asymmetrisk urinstof, der har en række biologisk aktivitet, hovedsagelig i arylisocyanatmellemprodukter. Sådanne mellemprodukter såvel som natriumcyanat er blevet brugt i medicin som et middel til at modvirke kræftfremkaldende virkninger på kroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumcyanat er en ideel nukleofil, og disse nukleofile egenskaber gør det til et væsentligt bidrag til stereospecificiteten i visse reaktioner, såsom i produktionen af chiral oxazolidon. Natriumcyanat er et nyttigt reagens til fremstilling af asymmetrisk urinstof, der har en række biologisk aktivitet, hovedsagelig i arylisocyanatmellemprodukter. Sådanne mellemprodukter såvel som natriumcyanat er blevet brugt i medicin som et middel til at modvirke kræftfremkaldende virkninger på kroppen.
Opløselighed
Opløseligt i vand 11,6 g/100 ml (25 °C). Lidt opløseligt i ammoniak, benzen. Uopløseligt i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium cyanate |
| Smeltepunkt | 550 °C |
| Tæthed | 1.89 |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 3594963 |
| Merck Index | 14,8604 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, 11,6 g/100 ml (25 °C). Let opløselig i ammoniak, benzen. Uopløselig i diethylether. |
| Formel vægt | 65.01 |
| Procent renhed | 95% |