Få mere at vide
Natriumcyanat, 95%
Artikelnummer. 11409010
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409010 100 g 100g
11419010 500 g 500g
11499000 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12413.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65,007 g/mol
Natriumcyanat er en ideel nukleofil, og disse nukleofile egenskaber gør det til et væsentligt bidrag til stereospecificiteten i visse reaktioner, såsom i produktionen af chiral oxazolidon. Natriumcyanat er et nyttigt reagens til fremstilling af asymmetrisk urinstof, der har en række biologisk aktivitet, hovedsagelig i arylisocyanatmellemprodukter. Sådanne mellemprodukter såvel som natriumcyanat er blevet brugt i medicin som et middel til at modvirke kræftfremkaldende virkninger på kroppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcyanat er en ideel nukleofil, og disse nukleofile egenskaber gør det til et væsentligt bidrag til stereospecificiteten i visse reaktioner, såsom i produktionen af chiral oxazolidon. Natriumcyanat er et nyttigt reagens til fremstilling af asymmetrisk urinstof, der har en række biologisk aktivitet, hovedsagelig i arylisocyanatmellemprodukter. Sådanne mellemprodukter såvel som natriumcyanat er blevet brugt i medicin som et middel til at modvirke kræftfremkaldende virkninger på kroppen.
Opløselighed
Opløseligt i vand 11,6 g/100 ml (25 °C). Lidt opløseligt i ammoniak, benzen. Uopløseligt i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-61-3
Molekylær formel CNNaO
Molekylvægt (g/mol) 65.007
MDL nummer MFCD00011121
InChI nøgle ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
IUPAC navn natrium; cyanat
SMIL C(#N)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanate
Smeltepunkt 550 °C
Tæthed 1.89
Mængde 100 g
Beilstein 3594963
Merck Index 14,8604
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 11,6 g/100 ml (25 °C). Let opløselig i ammoniak, benzen. Uopløselig i diethylether.
Formel vægt 65.01
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanic acid, sodiumsalt