Få mere at vide
Natriumcyanat, 85%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275660 250 g Plastflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 10275660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    382.84 DKK / 250g
    Spare 127.16 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cyanate
Smeltepunkt 550 °C
Navn note 85%
CAS 917-61-3
Farve Beige eller hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mængde 250 g
Tab ved tørring 3 % maks. (5 g, 105 °C, 2 timer)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 80% min. (Argentometri)
Molekylær formel CNNaO
Lineær formel NaOCN
MDL nummer MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Merck Index 15, 8740
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 110 g/L (20 c). Andre opløseligheder: 0,22g/100g alkohol (0 c), uopløselig i ether
InChI nøgle ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(#N)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium; cyanat
Molekylvægt (g/mol) 65.01
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Formel vægt 65.01
Procent renhed 85%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /