Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sodium Cromoglicate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18771839
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18771839 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18771839 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6424/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Promotes ESCs/iPSCs differentiation into pancreatic endocrine islet cells
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt
CAS 15826-37-6
Analyseprocentområde >98%
Mængde 50 mg
Molekylær formel C23H14Na2O11
Formel vægt Observed MW: 512.33