Få mere at vide
Natriumkromoglikat, Mikromol™
Artikelnummer. 17944456
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17944456 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17944456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0039.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumkromoglicat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cromoglicate
CAS 15826-37-6
Analyt- eller komponentnavne Sodium cromoglicate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H14 O11 . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Cromoglicate, 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 5,5'-[(2-Hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, Aarane, Alercrom, Alerion, Allergocrom, Altoderm, Colimune, Crolom, Cromoglycate, Cromoglycate disodium, Cromolyn disodium salt, Cromolyn sodium, Cromovet, DNCG, DSCG, Disodium 1,3-bis(2-carboxy-5-chromonyloxy)-2-propanol, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)-2-hydroxypropane, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)propan-2-ol, Disodium 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate], Disodium chromoglycate, Disodium cromoglycate, FPL 670, Fisonair, Fivent, Gastrocrom, Gastrofrenal, Inostral, Intal, Introl, Irtan, Lomudal, Lomupren, Lomusol, Lomuspray, Nalcrom, Nalcron, NasalCrom, Nasmil, Opticrom, Rynacrom, Sodium cromoglycate, Sodium cromolyn, Sofro, Vividrin
InChI formel InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(=O)[O-])COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; 5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 512.33
Mængde 500 mg
Formel vægt 512,0332 g/mol