Få mere at vide
Natriumkromoglicat EP urenhed A, Mikromol™
Beskrivelse
Natriumkromoglicat EP-urenhed A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone) |
| CAS | 699-83-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(O)cccc1O |
| IUPAC navn | 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanon |
| Vis mere |