Få mere at vide
Natriumkromoglicat EP urenhed A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050106
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050106 100 mg
30051187 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0039.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumkromoglicat EP-urenhed A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMIL CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC navn 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol