Få mere at vide
R&D Systems™ Sodium Cromoglicate
Beskrivelse
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt |
| CAS | 15826-37-6 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C23H14Na2O11 |
| Formel vægt | Observed MW: 512.33 |