Få mere at vide
Sodium copper chlorophyllin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472389
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472389 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472389 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2226
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium copper chlorophyllin B
Fysisk form Solid
CAS 28302-36-5
Farve Black
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H29CuN4Na3O7
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (13.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (9.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC3=[N]4C(C(C=O)=C3CC)=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 738.13
Formel vægt 738.13