Få mere at vide
Natriumcitratdihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17989274
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17989274 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17989274 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1473.00
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumcitratdihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Citrate Dihydrate
CAS 4-3-6132
Analyt- eller komponentnavne Sodium Citrate Dihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H5 O7 . 3 Na . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Sodium Citrate Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC navn trisodium; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 294.1
Mængde 250 mg
Formel vægt 293.994 g/mol