Få mere at vide
Natriumcitratdihydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Natriumcitratdihydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Citrate Dihydrate |
| CAS | 4-3-6132 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Citrate Dihydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 O7 . 3 Na . 2 H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Sodium Citrate Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3 |
| SMIL | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | trisodium; 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat; dihydrat |
| Vis mere |