Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Citrate |
| Navn note | Dihydrat |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 294.1 |
| Procent renhed | 99.0% to 100.5% |
| Grad | FCC/USP |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.70kg |