Få mere at vide
Natriumcitrat, Dihydrat, Granulært, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Citrate |
| Navn note | Dihydrat |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 294.1 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Multi-Compendial/USP |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.70kg |