Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium citrate dihydrate |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| CAS | 4-3-6132 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C6H9Na3O9 |
| MDL nummer | MFCD00150031 |
| Synonym | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
| Vis mere |