Få mere at vide
Sodium citrate, 99.8%, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496661 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496661 1 kg
11486661 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496661 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219486891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1545801
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.1
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium citrate
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Formel vægt 294.1
Procent renhed 0.998
Fysisk form Krystallinsk pulver