Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15446049
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446049 250 ml 250ml
15456049 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446049 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63888.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumcitrat anvendes almindeligvis i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcitrat er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
20X SSC-opløsning (RNase-fri) skal opbevares ved stuetemperatur. Dette reagens skal forblive stabilt i mindst 1 år i dens uåbnede beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium citrate buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00012462
Opløselighedsinformation Soluble in water.