Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,0
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,0 anvendes til RNA-isolering. Det hjælper med påvisningen af antigener i fikserede vævspræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,0 anvendes til RNA-isolering. Det hjælper med påvisningen af antigener i fikserede vævspræparater.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,0 anvendes til RNA-isolering. Det hjælper med påvisningen af antigener i fikserede vævspræparater.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium citrate buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 6.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 ml |
| Lugt | Odorless |
| MDL nummer | MFCD00012462 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |