Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,5
Artikelnummer. 15485459
Mængde:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15485459
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63199.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumcitrat anvendes almindeligvis i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcitrat er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
20X SSC-opløsning (RNase-fri) skal opbevares ved stuetemperatur. Dette reagens skal forblive stabilt i mindst 1 år i dens uåbnede beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium citrate buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00012462
Opløselighedsinformation Soluble in water.