Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,0
Beskrivelse
Citrat, bruges som antikoagulant og bruges også som biologisk buffer. Det bruges ofte til at forberede natriumcitratbuffer til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger og dermed afsløre antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet og som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Citrat, bruges som antikoagulant og bruges også som biologisk buffer. Det bruges ofte til at forberede natriumcitratbuffer til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger og dermed afsløre antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet og som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (29,4 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium citrate buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 5.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 ml |
| Lugt | Odorless |
| MDL nummer | MFCD00012462 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water (29.4g/L) at 20°C. Insoluble in ethanol. |