Få mere at vide
Sodium Chromate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chromate |
| CAS | 7775-11-3 |
| Molekylær formel | CrNa2O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Chromic Acid (H2CrO4) Sodium Salt, Chromium Disodium Oxide, Chromium Sodium Oxide (CrNa2O4), Disodium Chromate, Disodium Chromate (Na2CrO4), Sodium Chromate, Sodium Chromate (Na2(CrO4)), Sodium Chromate (VI), Sodium Chromium Oxide (Na2CrO4) |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;dioxido(dioxo)chromium |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.97 |
| Formel vægt | 161.8997 |